Tisk…
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925894-1G OR925894-5G
APOSOR925894-1GEA 2240 CZK
APOSOR925894-1G APOSOR925894-5G
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one 95%
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00101261
CAS číslo: 27037-34-9