Tisk…
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR925848-1G OR925848-250MG
APOSOR925848-1GEA 5260 CZK
APOSOR925848-1G APOSOR925848-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02665589
CAS číslo: 75390-44-2