Tisk…
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925821-1G OR925821-250MG
APOSOR925821-1GEA 5790 CZK
APOSOR925821-1G APOSOR925821-250MG
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 97%
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02317367
CAS číslo: 29212-22-4