Tisk…
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR925791-1G OR925791-25G OR925791-250MG
APOSOR925791-1GEA 1490 CZK
APOSOR925791-1G APOSOR925791-25G APOSOR925791-250MG
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
3-Bromo-4-formylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₄BrNO
Bod tání: 121…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261031
CAS číslo: 89891-69-0