6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Chloro-N,N-dimethylpyridin-3-amine
OR925779-1G
OR925779-250MG
APOSOR925779-1GEA
9330
CZK
APOSOR925779-1G
APOSOR925779-250MG
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine
Vzorec:
C₇H₉ClN₂ MW: 156,613 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234337 CAS číslo: 41288-91-9 |