Tisk…
2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925768-1G OR925768-250MG
APOSOR925768-1GEA 22950 CZK
APOSOR925768-1G APOSOR925768-250MG
2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole
Vzorec: C₆H₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059899
CAS číslo: 3914-46-3