Tisk…
8-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925748-1G OR925748-250MG
APOSOR925748-1GEA 13160 CZK
APOSOR925748-1G APOSOR925748-250MG
8-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
8-Nitroquinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21605405
CAS číslo: 7461-12-3