Tisk…
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925728-1G OR925728-500MG
APOSOR925728-1GEA 11180 CZK
APOSOR925728-1G APOSOR925728-500MG
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565780
CAS číslo: 669713-61-5