Tisk…
2-Chloro-N-(2-(hydroxymethyl)phenyl)acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925723-1G OR925723-250MG
APOSOR925723-1GEA 12400 CZK
APOSOR925723-1G APOSOR925723-250MG
2-Chloro-N-(2-(hydroxymethyl)phenyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(2-(hydroxymethyl)phenyl)acetamide
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12124629
CAS číslo: 189940-09-8