Tisk…
5,7-Dihydroxycoumarin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-2H-chromen-2-one
OR925694-1G OR925694-5G
APOSOR925694-1GEA 744 CZK
APOSOR925694-1G APOSOR925694-5G
5,7-Dihydroxycoumarin 95%
5,7-Dihydroxycoumarin
Vzorec: C₉H₆O₄
MW: 178,142 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00488354
CAS číslo: 2732-18-5