Tisk…
1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925660-1G OR925660-5G
APOSOR925660-1GEA 6620 CZK
APOSOR925660-1G APOSOR925660-5G
1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone 95%
1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20921560
CAS číslo: 6515-18-0