7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925654-100MG
OR925654-1G
OR925654-250MG
APOSOR925654-100MGEA
2030
CZK
APOSOR925654-100MG
APOSOR925654-1G
APOSOR925654-250MG
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Vzorec:
C₉H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114872 CAS číslo: 22246-05-5 |