Tisk…
3-Methyl-1,5,6,7-tetrahydroindazol-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925641-1G OR925641-250MG
APOSOR925641-1GEA 13660 CZK
APOSOR925641-1G APOSOR925641-250MG
3-Methyl-1,5,6,7-tetrahydroindazol-4-one 95%
3-Methyl-1,5,6,7-tetrahydroindazol-4-one
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00168632
CAS číslo: 63446-38-8