Tisk…
4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925626-1G OR925626-250MG
APOSOR925626-1GEA 15310 CZK
APOSOR925626-1G APOSOR925626-250MG
4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,646 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03030440
CAS číslo: 106691-21-8