Tisk…
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925560-10G OR925560-1G OR925560-5G
APOSOR925560-10GEA 14290 CZK
APOSOR925560-10G APOSOR925560-1G APOSOR925560-5G
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02705915
CAS číslo: 21487-48-9