Tisk…
4-Chloro-5-propylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925515-1G OR925515-250MG
APOSOR925515-1GEA 17130 CZK
APOSOR925515-1G APOSOR925515-250MG
4-Chloro-5-propylpyrimidine 98%
4-Chloro-5-propylpyrimidine
Vzorec: C₇H₉ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09971219
CAS číslo: 25199-00-2