Tisk…
(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925505-1G OR925505-250MG
APOSOR925505-1GEA 1230 CZK
APOSOR925505-1G APOSOR925505-250MG
(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol 95%
(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol
Vzorec: C₁₂H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155252
CAS číslo: 57322-44-8