Tisk…
3'-Hydroxypropiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Hydroxyphenyl)propan-1-one
OR925473-100G
APOSOR925473-100GEA 3740 CZK
APOSOR925473-100G
3'-Hydroxypropiophenone 97%
3'-Hydroxypropiophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,175 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428514
CAS číslo: 13103-80-5