Tisk…
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR925462-100G OR925462-25G OR925462-5G
APOSOR925462-100GEA 5290 CZK
APOSOR925462-100G APOSOR925462-25G APOSOR925462-5G
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067745
CAS číslo: 34584-69-5