4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925457-1G
OR925457-250MG
APOSOR925457-1GEA
9530
CZK
APOSOR925457-1G
APOSOR925457-250MG
4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine 95%
4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine
Vzorec:
C₉H₇ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01747260 CAS číslo: 64047-49-0 |