Tisk…
2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925443-1G OR925443-5G
APOSOR925443-1GEA 4770 CZK
APOSOR925443-1G APOSOR925443-5G
2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₂N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691652
CAS číslo: 915920-13-7