Tisk…
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9251-1G OR9251-250MG
APOSOR9251-1GEA 5960 CZK
APOSOR9251-1G APOSOR9251-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂
Bod tání: 43…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271948
CAS číslo: 876728-41-5