Tisk…
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR924951-1G OR924951-25G OR924951-5G
APOSOR924951-1GEA 827 CZK
APOSOR924951-1G APOSOR924951-25G APOSOR924951-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11557227
CAS číslo: 4319-93-1