Tisk…
1-Amino-4-bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924899-1G OR924899-250MG
APOSOR924899-1GEA 23580 CZK
APOSOR924899-1G APOSOR924899-250MG
1-Amino-4-bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95%
1-Amino-4-bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Vzorec: C₅H₄BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23105808
CAS číslo: 937161-86-9