(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924898-1G
OR924898-250MG
APOSOR924898-1GEA
23970
CZK
APOSOR924898-1G
APOSOR924898-250MG
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine
Vzorec:
C₇H₁₆N₂ MW: 128,215 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09264184 CAS číslo: 935534-43-3 |