Tisk…
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924855-25G
APOSOR924855-25GEA 2940 CZK
APOSOR924855-25G
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₄
MW: 213,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14706038
CAS číslo: 396731-40-1