Tisk…
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924852-1G OR924852-5G
APOSOR924852-1GEA 7670 CZK
APOSOR924852-1G APOSOR924852-5G
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride 95%
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17015900
CAS číslo: 688809-96-3