Tisk…
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924836-1G OR924836-250MG
APOSOR924836-1GEA 23580 CZK
APOSOR924836-1G APOSOR924836-250MG
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17016107
CAS číslo: 1234615-93-0