2-(Methoxymethyl)azetidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924801-10G
OR924801-1G
OR924801-5G
APOSOR924801-10GEA
57530
CZK
APOSOR924801-10G
APOSOR924801-1G
APOSOR924801-5G
2-(Methoxymethyl)azetidine
2-(Methoxymethyl)azetidine
Vzorec:
C₅H₁₁NO MW: 101.147 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23105901 CAS číslo: 1290136-94-5 |