Tisk…
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924774-1G OR924774-250MG OR924774-5G
APOSOR924774-1GEA 3910 CZK
APOSOR924774-1G APOSOR924774-250MG APOSOR924774-5G
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine 98%
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Vzorec: C₉H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11840239
CAS číslo: 19959-77-4