3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR924769-1G
OR924769-5G
APOSOR924769-1GEA
17360
CZK
APOSOR924769-1G
APOSOR924769-5G
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Vzorec:
C₆H₁₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15474858 CAS číslo: 1209654-41-0 |