Tisk…
5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924669-1G OR924669-5G
APOSOR924669-1GEA 12300 CZK
APOSOR924669-1G APOSOR924669-5G
5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23106176
CAS číslo: 1392804-87-3