Tisk…
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9246-1G OR9246-250MG
APOSOR9246-1GEA 7670 CZK
APOSOR9246-1G APOSOR9246-250MG
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₉H₈IN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271930
CAS číslo: 615534-73-1