Tisk…
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(4-biphenylyl)propanoic Acid
OR924588-1G OR924588-5G
APOSOR924588-1GEA 3610 CZK
APOSOR924588-1G APOSOR924588-5G
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₅H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425234
CAS číslo: 76985-08-5