Tisk…
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Furan-2-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
OR924581-1G OR924581-5G
APOSOR924581-1GEA 4770 CZK
APOSOR924581-1G APOSOR924581-5G
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864504
CAS číslo: 959240-19-8