Tisk…
Pyridazine-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924578-1G OR924578-5G
APOSOR924578-1GEA 13560 CZK
APOSOR924578-1G APOSOR924578-5G
Pyridazine-4-carbonitrile
Pyridazine-4-carbonitrile
Vzorec: C₅H₃N₃
MW: 105,097 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263328
CAS číslo: 68776-62-5