5-Bromo-2,4-dimethylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924558-1G
OR924558-250MG
APOSOR924558-1GEA
6580
CZK
APOSOR924558-1G
APOSOR924558-250MG
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine 95%
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine
Vzorec:
C₇H₈BrN MW: 186,049 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09842454 CAS číslo: 27063-92-9 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)