Tisk…
1-Boc-2,5-dihydro-3-methyl-1H-pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924534-100MG OR924534-1G OR924534-250MG
APOSOR924534-100MGEA 5200 CZK
APOSOR924534-100MG APOSOR924534-1G APOSOR924534-250MG
1-Boc-2,5-dihydro-3-methyl-1H-pyrrole 95%
1-Boc-2,5-dihydro-3-methyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₂
MW: 183,247 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24466973
CAS číslo: 643759-58-4