Tisk…
(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1R,3R,5R)-2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid
OR924521-250MG OR924521-500MG
APOSOR924521-250MGEA 6580 CZK
APOSOR924521-250MG APOSOR924521-500MG
(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid 97%
(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₄
MW: 227,257 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16621713
CAS číslo: 1148048-39-8