Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924505-1G OR924505-250MG
APOSOR924505-1GEA 9360 CZK
APOSOR924505-1G APOSOR924505-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol 96%
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol
Vzorec: C₉H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11616169
CAS číslo: 3418-45-9