Tisk…
3-Aminomethylisoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isoxazol-3-ylmethanamine, 1,2-Oxazol-3-ylmethanamine
OR924472-1G OR924472-250MG OR924472-5G
APOSOR924472-1GEA 0 CZK
APOSOR924472-1G APOSOR924472-250MG APOSOR924472-5G
3-Aminomethylisoxazole 95%
3-Aminomethylisoxazole
Vzorec: C₄H₆N₂O
MW: 98,103 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738791
CAS číslo: 131052-58-9
UN: 2735
ADR: 8,III