Tisk…
1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924451-1G OR924451-5G
APOSOR924451-1GEA 2730 CZK
APOSOR924451-1G APOSOR924451-5G
1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone 95%
1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone
Vzorec: C₆H₇NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369793
CAS číslo: 7533-07-5