2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924435-1G
OR924435-5G
APOSOR924435-1GEA
3480
CZK
APOSOR924435-1G
APOSOR924435-5G
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₇NO MW: 133,147 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11111887 CAS číslo: 89942-45-0 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)