Tisk…
Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924414-1G OR924414-25G OR924414-5G
APOSOR924414-1GEA 7540 CZK
APOSOR924414-1G APOSOR924414-25G APOSOR924414-5G
Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₂O₃
MW: 156,179 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23105920
CAS číslo: 227607-44-5