Tisk…
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924308-1G OR924308-5G
APOSOR924308-1GEA 2480 CZK
APOSOR924308-1G APOSOR924308-5G
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol 95%
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol
Vzorec: C₅H₅BrOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202660
CAS číslo: 70260-17-2