Tisk…
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924304-1G OR924304-250MG
APOSOR924304-1GEA 4040 CZK
APOSOR924304-1G APOSOR924304-250MG
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00157672
CAS číslo: 18925-69-4