Tisk…
5-Ethylpyrimidin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924263-1G OR924263-250MG
APOSOR924263-1GEA 8600 CZK
APOSOR924263-1G APOSOR924263-250MG
5-Ethylpyrimidin-2-amine 95%
5-Ethylpyrimidin-2-amine
Vzorec: C₆H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743848
CAS číslo: 39268-71-8