Tisk…
Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR924260-100G OR924260-25G OR924260-5G
APOSOR924260-100GEA 18290 CZK
APOSOR924260-100G APOSOR924260-25G APOSOR924260-5G
Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Dimethyl 3-aminophthalate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09029586
CAS číslo: 34529-06-1