2-Bromo-6-methylnicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924227-1G
OR924227-250MG
APOSOR924227-1GEA
3710
CZK
APOSOR924227-1G
APOSOR924227-250MG
2-Bromo-6-methylnicotinonitrile 95%
2-Bromo-6-methylnicotinonitrile
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06254423 CAS číslo: 155265-57-9 |