Tisk…
(S)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butyl 1-aminopropan-2-ylcarbamate
OR924219-1G
APOSOR924219-1GEA 3190 CZK
APOSOR924219-1G
(S)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine 97%
(S)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,241 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08726031
CAS číslo: 146552-71-8